MAB5296
Anticorps anti-ocytocine, clone 4G11
ascites fluid, clone 4G11, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-OT, Anti-OT-NPI, Anti-OXT-NPI
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G11, monoclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OXTR(5021)
Spécificité
Immunogène
Application
Test ELISA : Dilution au 1/1 000 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable