MAB4617
Anti-Survivin Antibody, clone 8E2
clone 8E2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
TIAP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8E2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Isotype
IgG1
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BIRC5(332)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA (for detection only)
Does not work for Western Blot
Does not work for Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Apoptosis & Cancer
BCL2 & Inhibition
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable