MAB4385
Anti-TRA-1-85 Antibody, blood group Antigen Ok(a), clone TRA-1-85
clone TRA-1-85, Chemicon®, from mouse
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TRA-1-85, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES:
Refer to comments regarding specificity
Immunogène
Application
Immunoprecipitation
Immunoblotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Hemopoietic cells and a wide range of normal human tissues
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable