MAB427
Anti-Dihydropyridine-sensitive Calcium Channel α 1 Subunit Antibody, clone 1a
ascites fluid, clone mAB 1a, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-CACNL1A3, Anti-CCHL1A3, Anti-Cav1.1, Anti-HOKPP, Anti-HOKPP1, Anti-MHS5, Anti-TTPP1, Anti-hypoPP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAB 1a, monoclonal
Espèces réactives
rabbit, mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Application
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Liaison
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable