Principaux documents
MAB3747
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine Mi (microphtalmie), clone C5
clone C5, Chemicon®, from mouse
100 μG
531,00 €
531,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
531,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
531,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C5, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le facteur de transcription associé à la microphtalmie (MiTF pour "Microphthalmia-associated Transcription Factor") est un facteur de transcription à motifs basiques hélice-boucle-hélice et à glissière à leucines (bHLH-ZIP) impliqué dans la pigmentation, le développement des mastocytes et le développement osseux. Des mutations de la protéine MiTF sont à l'origine d'anomalies auditives et pigmentaires, comme le syndrome de Waardenburg de type II ou IIa et le syndrome de Tietz chez l'être humain. Il existe deux isoformes connues de la protéine MiTF, qui diffèrent de 66 acides aminés au niveau de l'extrémité NH2. Les formes courtes sont exprimées dans les mélanocytes et migrent en deux bandes de 52 kDa et 56 kDa, tandis que la forme longue (protéine Mi) migre en un groupe de bandes de 60 à 70 kDa dans les ostéoclastes et les cellules de mélanome B16 (mais aucune autre lignée de cellules de mélanome) ainsi que dans les mastocytes et les cellules cardiaques. Le MiTF joue un rôle clé dans la différenciation de différents types de cellules, notamment les mélanocytes dérivés de la crête neurale, les mastocytes, les ostéoclastes, et l'épithélium pigmentaire rétinien dérivé de la cupule optique. La protéine Mi est un facteur de transcription à motifs basiques hélice-boucle-hélice et à glissière à leucines (bHLH-ZIP) impliqué dans la pigmentation, le développement des mastocytes et le développement osseux. La mutation de la protéine Mi provoque le syndrome de Waardenburg de type II chez l'être humain. Chez la souris, elle entraîne une importante perte de cellules pigmentées au niveau de la peau, de l'œil et de l'oreille interne, ainsi qu'une ostéopétrose et un déficit en lymphocytes tueurs naturels et en mastocytes. Une cartographie bidimensionnelle après hydrolyse trypsique a révélé que ces isoformes mélanocytaires diffèrent en termes de phosphorylation par la voie c-Kit. La souche de rat ostéopétrotique comporte une grande délétion génomique couvrant la moitié 3' de la protéine Mi, incluant la majeure partie de la région bHLH-ZIP. Les ostéoclastes de ces animaux n'expriment pas la protéine Mi, à la différence des ostéoclastes d'être humain, de souris et de rat de type sauvage.
Spécificité
En western blotting, il reconnait un doublet de 52 à 56 kDa, identifié comme une forme phosphorylée en sérine et une forme non phosphorylée d'isoformes mélanocytaires de la protéine Mi (microphtalmie). Il existe deux isoformes connues de la protéine Mi, qui diffèrent de 66 acides aminés au niveau de l'extrémité NH2. Les formes courtes sont exprimées dans les mélanocytes et migrent en deux bandes de 52 kDa et 56 kDa, tandis que la forme longue de la protéine Mi migre en un groupe de bandes de 60 à 70 kDa dans les ostéoclastes et les cellules de mélanome B16 (mais aucune autre lignée de cellules de mélanome) ainsi que dans les mastocytes et les cellules cardiaques. Cet anticorps réagit avec les isoformes mélanocytaires et non mélanocytaires de la protéine Mi. Il ne réagit pas de façon croisée avec les autres facteurs de type bHLH-ZIP dans les tests de retard de migration électrophorétique de l'ADN.
Immunogène
Hybridome issu de la fusion de splénocytes de souris RBF/DnJ, immunisées avec un fragment N-terminal de la protéine Mi humaine, et de cellules NS1 de myélome de souris.
Application
Immunoprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunoprécipitation (2 µg/mg de lysat protéique).
Tests de super-retard de migration électrophorétique :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé des tests de retard de migration électrophorétique (technique EMSA).
Immunohistochimie sur coupes en paraffine :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé dans en immunohistochimie sur des cryocoupes et des coupes de tissus fixés au formol et inclus en paraffine.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-protéine Mi (microphtalmie), clone C5, est un anticorps monoclonal de souris permettant de détecter la protéine Mi (microphtalmie), également connue sous le nom de facteur de transcription associé à la microphtalmie (MiTF). Il a été testé dans des expériences de retard de migration électrophorétique, en immunohistochimie, en immunohistochimie sur coupes en paraffine, en immunoprécipitation et en western blotting.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la protéine Mi dans 10 μg de lysats de cerveau de souris.
Description de la cible
53 à 56 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris purifiée, dans un tampon phosphate salin contenant 0,08 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC, en aliquotes non diluées, pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après réception, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG1 et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules de mélanome humain 501 Mel, ostéoclastes de souris, de rat et d'être humain de type sauvage.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Pakavarin Louphrasitthiphol et al.
Molecular cell, 79(3), 472-487 (2020-06-13)
It is widely assumed that decreasing transcription factor DNA-binding affinity reduces transcription initiation by diminishing occupancy of sequence-specific regulatory elements. However, in vivo transcription factors find their binding sites while confronted with a large excess of low-affinity degenerate motifs. Here, using
Chelsey D Kline et al.
Cancers, 14(20) (2022-10-28)
TR1 and other selenoproteins have paradoxical effects in melanocytes and melanomas. Increasing selenoprotein activity with supplemental selenium in a mouse model of UV-induced melanoma prevents oxidative damage to melanocytes and delays melanoma tumor formation. However, TR1 itself is positively associated
Anai Gonzalez-Cordero et al.
Human gene therapy, 29(10), 1124-1139 (2018-03-28)
Adeno-associated viral vectors are showing great promise as gene therapy vectors for a wide range of retinal disorders. To date, evaluation of therapeutic approaches has depended almost exclusively on the use of animal models. With recent advances in human stem
Luis Sánchez-Del-Campo et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 40(1), 117-117 (2021-04-02)
The application of immune-based therapies has revolutionized cancer treatment. Yet how the immune system responds to phenotypically heterogeneous populations within tumors is poorly understood. In melanoma, one of the major determinants of phenotypic identity is the lineage survival oncogene MITF
Marcos Seoane et al.
Oncogene, 38(19), 3616-3635 (2019-01-18)
The melanocytic lineage, which is prominently exposed to ultraviolet radiation (UVR) and radiation-independent oxidative damage, requires specific DNA-damage response mechanisms to maintain genomic and transcriptional homeostasis. The coordinate lineage-specific regulation of intricately intertwined DNA repair and transcription is incompletely understood.