Documents
AB9016
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Chx10, NT
Chemicon®, from sheep
Synonyme(s) :
Hox-10, Ocular Retardation, C. Elegans ceh-10 Homeo Domain Containing Homolog
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, human, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VSX2(338917)
Spécificité
Chx10
Immunogène
Protéine Chx10 humaine recombinante, extrémité N-terminale.
Épitope : extrémité N-terminale
Application
Analyse par immunotransfert : 0,5 à 1,0 µg/mL. Réagit avec la protéine de 46 kD dans le lysat de tissu rétinien de rat et de souris.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez Chx10 à l'aide de cet anticorps anti-Chx10, extrémité N-terminale, dont l'utilisation a été validée en WB.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS contenant 0,08 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum après la date de réception. Éviter les congélations/décongélations répétées.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bikun Xian et al.
Stem cells international, 2019, 7148032-7148032 (2019-08-21)
We investigated the efficacy of the immunosuppressants rapamycin (RAP) and dexamethasone (DEX) in improving the survival of retinal organoids after epiretinal transplantation. We first compared the immunosuppressive abilities of DEX and RAP in activated microglia in an in vitro setting.
D Leonardo Garcia-Ramirez et al.
Frontiers in neural circuits, 16, 957084-957084 (2022-08-23)
Spinal cord neurons integrate sensory and descending information to produce motor output. The expression of transcription factors has been used to dissect out the neuronal components of circuits underlying behaviors. However, most of the canonical populations of interneurons are heterogeneous
Mary P Moore et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 320(4), G564-G572 (2021-01-28)
Nutritional ketosis as a therapeutic tool has been extended to the treatment of metabolic diseases, including obesity, type 2 diabetes, and nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). The purpose of this study was to determine whether dietary administration of the ketone
Wei Liu et al.
eLife, 12 (2023-09-04)
The telencephalon and eye in mammals are originated from adjacent fields at the anterior neural plate. Morphogenesis of these fields generates telencephalon, optic-stalk, optic-disc, and neuroretina along a spatial axis. How these telencephalic and ocular tissues are specified coordinately to
Ziming Luo et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 36(11), 1709-1722 (2018-07-13)
Effective derivation of three-dimensional (3D) retinal tissue from human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs) could provide models for drug screening and facilitate patient-specific retinal cell replacement therapy. However, some hiPSC lines cannot undergo 3D self-organization and show inadequate differentiation efficiency to