Principaux documents
MAB3574-C
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-vinculine, clone VIIF9 (7F9), sans ascite
clone VIIF9 (7F9), from mouse
Synonyme(s) :
Metavinculin, Meta-vinculin, MV, Vinculin
100 μG
388,00 €
388,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1086
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
388,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
388,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZMS1086
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
VIIF9 (7F9), monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, rabbit, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VCL(7414)
Description générale
La métavinculine (MV) et sa variante d'épissage tronquée (a.a. 916-983), la vinculine (UniProt P18206) sont des protéines du cytosquelette codées par le gène VCL (également appelé MVCL, CMD1W, CMH15) (Gene ID 7414) chez l'être humain. L'extrémité N-terminale de la tête globulaire (a.a. 2-835) de la vinculine/VM comporte des sites de liaison pour la taline et l'α-actinine ainsi que pour le site de phosphorylation de la tyrosine, tandis que leur extrémité C-terminale (a.a. 879-1134 pour la VM ; a.a. 879-1066 pour la vinculine) comporte des sites de liaison pour la F-actine, la paxilline et les lipides. La vinculine est associée à l'adhérence focale et aux jonctions d'ancrage qui sont des complexes formant un noyau de filaments d'actine et d'agents de réticulation entre le milieu extérieur, la membrane plasmique et le cytosquelette d'actine. La perte de vinculine perturbe la formation de complexes d'adhérence focale et empêche l'adhérence et la répartition cellulaire, accompagnée d'une réduction de la formation de fibres de stress et d'une inhibition de l'extension des lamellipodes. Les muscles lisses et squelettiques dans leur état contractile bien différencié coexpriment la vinculine et la métavinculine. Les deux isoformes de la vinculine sont présentes dans les structures musculaires adhésives, telles que les plaques denses des muscles lisses, les disques intercalés des cardiomyocytes et les costamères des muscles squelettiques.
Spécificité
Le clone VII F9 (7F9) a réagi aussi bien avec la vinculine et la métavinculine humaine en immunoblotting et a reconnu toutes les variantes de la vinculine (α, α′, β, γ) et de la métavinculine (α & β) séparées par isoélectrofocalisation (Glukhova, M.A., et al. (1990). J. Biol. Chem. 265:13042-13046).
Immunogène
Métavinculine d'utérus humain.
Application
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter la vinculine dans 10 µg de lysat de cellules A431.
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la vinculine dans des coupes de tissu de rein et de côlon humains.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la vinculine dans des lysats de cellules HEK293 et HepG2 (Veronese, A., et al. (2011). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 108(12):4840-4845).
Analyse par western blotting : Le clone VII F7 a réagi aussi bien avec la vinculine et la métavinculine en immunoblotting et a reconnu toutes les variantes de la vinculine (α, α′, β, γ) et métavinculine humaines (α & β) séparées par isoélectrofocalisation (Glukhova, M.A., et al. (1990). J. Biol. Chem. 265:13042-13046).
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis d'immunomarquer la protéine d'adhérence focale vinculine sur des coupes de muscles squelettiques et cardiaques de souris congelées et fixées à l'acétone (Belkin, A.M., et al. (1996). J. Cell Biol. 132(1-2):211-226).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis de détecter une augmentation de la taille moyenne et du nombre d'adhérences focales par cellule à la suite de l'inactivation des gènes par la miR-200 par coloration immunocytochimique en fluorescence de cellules humaines de cancer du sein MDA-MB-231 perméabilisées au Triton X-100 et fixées au paraformaldéhyde (Bracken, C.P., et al. (2014). EMBO J. 33(18):2040-2056).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis d'immunomarquer la protéine d'adhérence focale vinculine sur des fibroblastes humains perméabilisés au Triton X-100 et fixés au paraformaldéhyde par immunocytochimie en fluorescence (Addad, S., et al. (2011). Mar. Drugs. 9(6):967-983).
Analyse par immunocytochimie : un lot représentatif a permis d'immunomarquer la protéine d'adhérence focale vinculine sur des cellules épithéliales intestinales humaines (HIEC) fixées par immunocytochimie en fluorescence (Gagné, D., et al. (2010). J. Cell Physiol. 222(2):387-400).
Analyse par immunocytochimie : des lots représentatifs ont permis d'immunomarquer la protéine d'adhérence focale vinculine sur des fibroblastes embryonnaires de rat REF52, des fibroblastes de peau de souris, des chondrocytes de lapin et des cellules MCF-7 humaines perméabilisées au Triton X-100 et fixées au paraformaldéhyde, par immunocytochimie en fluorescence (Akimov, S.S., et al. (2000). J. Cell Biol. 148(4):825-838 ; Jurjus, R.A., et al. (2008). Wound Repair Regen. 16(5):649-660 ; Yamamoto, K., et al. (2007). Biomaterials. 28(10):1838-1846 ; Poppe, M., et al. (2007). Oncogene. 26(24):3462-3472).
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-vinculine, clone VIIF9 (7F9), sans ascite
est un anticorps dirigé contre la vinculine pour une utilisation en western blotting,
en immunohistochimie (paraffine), en immunofluorescence
et en immunocytochimie.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HepG2.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la vinculine dans 10 µg de lysat de cellules HepG2.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 130 kDa. La taille des bandes cibles apparaît plus grande que les poids moléculaires calculés de 116,7 kDa (vinculine, isoforme 1) et 123,80 kDa (métavinculine, isoforme 2).
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yi Wen Chai et al.
PloS one, 11(9), e0162853-e0162853 (2016-09-16)
The development and utilization of three-dimensional cell culture platforms has been gaining more traction. Three-dimensional culture platforms are capable of mimicking in vivo microenvironments, which provide greater physiological relevance in comparison to conventional two-dimensional cultures. The majority of three-dimensional culture