MAB3504-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 13F11
clone 13F11, from rat
Synonyme(s) :
APAF, APAF-1, APAF1, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor 1, Apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413, Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13F11, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Apaf1(11783)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Vaughn, A.E., et. al. (2007). Cell Death Differ. 14(5):973-81; Wright, K.M., et. al. (2004). J Cell Biol. 167(2):303-13).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 ug/mL of this antibody detected Apaf-1 in mouse lymph node tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2