MAB3503-I
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from rat
Synonyme(s) :
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E12, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APAF1(317)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Immunocytochemistry applications (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Immunoprecipitation applications (Moriishi, K., et. al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(17):9683-8).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Electron Microscopy applications (Hausmann, G., et. al. (2000). J Cell Biol. 149(3):623-34).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Apaf-1 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2