MAB348-AF647
Anti-APP A4, a.a. 66-81 of APP {NT} Antibody, clone 22C11, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone 22C11, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Synonyme(s) :
Amyloid beta A4 protein, ABPP, Alzheimer disease amyloid protein, Amyloid precursor protein, APP, APPI, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PN-II, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta,
569,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
About This Item
569,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
22C11, monoclonal
Espèces réactives
canine, porcine, rat, fish, human, monkey, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Application
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected APP A4 in SH-SY5Y cells.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable