MAB3108
Anti-Maltose Binding Protein Antibody, clone 1H4
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Synonyme(s) :
MBP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Espèces réactives
bacteria
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Escherichia coli K12 ... Male(948538)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000
Immunoprecipitation: not tested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable