MAB2636
Anti-SERCA2 Antibody, clone IID8
clone IID8, from mouse
Synonyme(s) :
Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2, SR Ca(2+)-ATPase 2, ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2, Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type, slow twitch skeletal muscle isoform, Endoplasmic r
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IID8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP2A2(488)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of the antibody detected SERCA2 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HEK293 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable