MAB2247-I
Anti-Integrin β1 Antibody, clone 12G10
clone 12G10, from mouse
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, CD29, Glycoprotein Iia, GPIIA, Integrin VLA-4 subunit beta, Very late activation protein, beta polypeptide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12G10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used in an independent laboratory in mouse lung tissue. (Chen P., et al. (2009). PLoS ONE. 4(8):e6565.)
Qualité
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected Integrin β1 in HeLa cells.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable