MAB1998Z
Anti-Integrin α2β1 Antibody, clone BHA2.1, azide free
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
VLA-2, MAB1998
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BHA2.1, monoclonal
Espèces réactives
human, pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA2(3673)
Catégories apparentées
Spécificité
Application
Cell Structure
Integrins
Immunoprecipitation: Immunoprecipitation of VLA-2 integrins from lysate of 10E6 cell equivalent requires 2-5 μg of BHA2.1
immunohistochemistry in frozen tissue sections: 5 μg/mL
Does not detect alpha2 integrin subunit by Western blot presumably due to conformational properties of the epitope involved. The epitope for BHA2.1 is dependent on the presence of the (I) domain of alpha2 integrin subunit and does not bind VLA-2 variant which lacks the I-domain.
Function Blocking: BHA2.1 inhibits VLA-2 mediated cell adhesion to collagen and laminin; complete inhibition can generally be achieved at a final concentration of 10 μg/mL.
Final working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Skin, CD4 & CD8 positive T cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable