MAB19562X
Anticorps anti-laminine-5, clone D4B5, conjugué au colorant Alexa Fluor™ 488
clone D4B5, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-B2T, Anti-CSF, Anti-EBR2, Anti-EBR2A, Anti-LAMB2T, Anti-LAMNB2
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
D4B5, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMC2(3918)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Cytométrie en flux
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Protéines de la MEC
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable