MAB1951
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4G11
Synonyme(s) :
CD29
610,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
About This Item
610,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine β1, clone P4G11, clone P4G11, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4G11, monoclonal
Espèces réactives
monkey, rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Immunogène
Application
Structure cellulaire
Ca++ requis pour la liaison. Des ions Ca++ doivent être ajoutés au tampon de blocage, au tampon de lavage et au tampon d'incubation de l'anticorps.
Il n'est pas recommandé d'utiliser une fixation au formol classique.
Immunocytochimie : 2 µg/ml (condition applicable à un grand nombre de lignées cellulaires, à condition que des ions Ca2+ soient présents)
Immunoprécipitation : 5 μg/400 μl de lysat (PBS avec 0,5 % de Triton et Ca++)
FACS : 2-5 μg pour 10e6 cellules, en présence de Ca++.
Stimulation des cellules : 2-10 μg/ml pour 10e6 cellules. Le tampon de liaison doit contenir des Ca++ 1 mM.
ELISA
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Intégrines
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Amygdale, tissu de peau humaine
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable