Principaux documents
MAB1921P
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin beta 1 (LAMB1) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 4E10
Synonyme(s) :
Laminin B1 Chain
100 μG
678,00 €
678,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
678,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
678,00 €
Date d'expédition estimée le17 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-laminine β1, clone 4E10, clone 4E10, Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LAMB1(3912)
Spécificité
Réagit avec la chaîne bêta1 de la laminine intacte et bloque l'activité de stimulation des neurites de la laminine humaine. Aucune réactivité croisée avec la laminine de souris.
Immunogène
Laminine humaine purifiée
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détection de la laminine β1 à l'aide de cet anticorps anti-laminine β1, clone 4E10, dont l'utilisation a été validée en ELISA, IF, IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Western blotting
Immunoprécipitation
Immunofluorescence
ELISA
Chromatographie d'immuno-affinité
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : Produit purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS (pH 7,6) contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
À conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jun Fan et al.
Frontiers in oncology, 11, 740410-740410 (2021-12-21)
Craniopharyngiomas (CPs) predominantly involving the third ventricle were commonly termed "intraventricular" lesions. The aim of this study was to clarify the anatomical relationship between the tumor and the third ventricle by both surgical and histological investigation. A retrospective review of
Radhika Mhatre et al.
Annals of Indian Academy of Neurology, 24(2), 198-203 (2021-07-06)
Immunocharacterization of congenital muscular dystrophy (CMD) to determine the frequency of various subtypes in a large Indian Cohort. This retrospective (2014-2017) study was carried on muscle biopsies of clinically suspected cases of CMD with histological evidence of dystrophy/myopathic features. Immunohistochemistry
Dongsheng Guo et al.
eLife, 11 (2022-01-26)
Skeletal muscle myoblasts (iMyoblasts) were generated from human induced pluripotent stem cells (iPSCs) using an efficient and reliable transgene-free induction and stem cell selection protocol. Immunofluorescence, flow cytometry, qPCR, digital RNA expression profiling, and scRNA-Seq studies identify iMyoblasts as a
Amber N Stratman et al.
Blood, 114(24), 5091-5101 (2009-10-14)
We show that endothelial cell (EC)-generated vascular guidance tunnels (ie, matrix spaces created during tube formation) serve as conduits for the recruitment and motility of pericytes along EC ablumenal surfaces to facilitate vessel maturation events, including vascular basement membrane matrix