MAB1876
Anti-Integrin αVβ6 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 27.1 (VNR-1)
Synonyme(s) :
CD51/CD61, VNR-1
497,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
About This Item
497,00 €
Date d'expédition estimée le06 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin αVβ3 Antibody, clone 27.1 (VNR-1), clone 27.1 (VNR-1), Chemicon®, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
27.1 (VNR-1), monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Spécificité
Application
Immunoprecipitation
Functional blocking: Competes with clone LM609 for integrin function blocking.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable