Principaux documents
MAB1576
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-récepteur muscarinique acétylcholine m4, clone 17F10.2
purified antibody, clone 17F10.2, Chemicon®
100 μL
553,00 €
553,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
553,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
553,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17F10.2, monoclonal
Espèces réactives
mouse, monkey, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Chrm4(12672)
rat ... Chrm4(25111)
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
Spécificité
Récepteur muscarinique acétylcholine m4. Aucune réactivité avec les autres sous-types.
Immunogène
Boucle i3 du récepteur m4 (humain), fusionnée à la GST
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie (rat et singe)
Western blotting (rat, souris, humain) : 4 à 10 µg/ml avec de l'ECL
Immunoprécipitation (rat)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-récepteur muscarinique acétylcholine m4, clone 17F10.2 est validée en IC, IP, WB pour la détection du récepteur muscarinique acétylcholine m4.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Forme physique
En solution dans un tampon à base de phosphate 0,02 M et de NaCl 0,25 M, pH 7,6, contenant 0,1 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Keita Harada et al.
Acta histochemica et cytochemica, 56(4), 67-75 (2023-09-08)
Adrenal medullary chromaffin (AMC) and sympathetic ganglion cells are derived from the neural crest and show a similar developmental path. Thus, these two cell types have many common properties in membrane excitability and signaling. However, AMC cells function as endocrine
Taketsugu Hayashi et al.
Cell reports, 30(13), 4433-4444 (2020-04-03)
The ability to infer others' mental states is essential to social interactions. This ability, critically evaluated by testing whether one attributes false beliefs (FBs) to others, has been considered to be uniquely hominid and to accompany the activation of a
Lack of specificity of commercially available antisera: better specifications needed.
Pradidarcheep, W; Labruyere, WT; Dabhoiwala, NF; Lamers, WH
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society null
Eleanor D Muise et al.
Data in brief, 10, 482-486 (2017-01-06)
The data presented in this article are related to the research article entitled "Distribution of muscarinic acetylcholine receptor subtypes in the murine small intestine" (E.D. Muise, N. Gandotra, J.J. Tackett, M.C. Bamdad, R.A. Cowles, 2016) [1]. We recently demonstrated that
Franziska Richter et al.
PloS one, 14(12), e0226080-e0226080 (2019-12-06)
In early-onset generalized torsion dystonia, caused by a GAG deletion in TOR1A (DYT1), enhanced striatal cholinergic activity has been suggested to be critically involved. Previous studies have shown increased acetylcholine levels in the striatum of DYT1 knock-in (KI) mice. Ex