Documents
MAB131873
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-mCherry, clone 1C51
clone 1C51, from mouse
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C51, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La protéine fluorescente rouge mCherry est dérivée de DsRed, une protéine fluorescente rouge provenant des coraux disques de l'espèce Discosoma. Il s'agit d'une forme monomérique qui a été obtenue par de multiples cycles de mutation, de modification dirigée et de sélection évolutive. Elle présente un maximum d'excitation à 587 nm et un maximum d'émission à 610 nm, avec un rendement quantique de fluorescence de 0,22. mCherry présente une photostabilité élevée et résiste au photoblanchiment. Elle présente également une meilleure luminosité et une maturation extrêmement rapide. L'anticorps anti-mCherry, clone 1C51, est un anticorps purifié par affinité qui reconnaît la protéine mCherry dans les cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry. (réf. : Schaner, N.C. et al. (2004). Nat. Biotechnol. 22(12):1567-72).
Spécificité
Le clone 1C51 détecte la protéine mCherry chez de nombreuses espèces.
Immunogène
mCherry recombinante complète avec étiquette His.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine mCherry dans des applications de western blotting (Krajcovic, M., et al. (2013). Mol Biol Cell. 24(23):3736-45).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine mCherry sur des cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry par rapport à des cellules HEK293 non transfectées (avec la permission du Dr Gerry Shaw).
Analyse immunocytochimique : un lot représentatif a permis de détecter la protéine mCherry sur des cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry (avec la permission du Dr Gerry Shaw).
L'anticorps anti-mCherry, clone IC51 (réf. MAB131873) détecte la protéine mCherry ; son utilisation a été testée en immunocytochimie et western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine mCherry dans 10 µg de lysat de cellules HEK293 transfectées avec le vecteur pFin-EF1-mCherry.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 32 kDa ; poids théorique (calculé) : 26,72 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps IgG2a monoclonal de souris purifié, dans un tampon phosphate salin contenant 0,03 % d'azoture de sodium et 50 % de glycérol.
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Hongyan Sun et al.
iScience, 27(6), 110113-110113 (2024-07-02)
The gut epithelium is subject to constant renewal, a process reliant upon intestinal stem cell (ISC) proliferation that is driven by Wnt/β-catenin signaling. Despite the importance of Wnt signaling within ISCs, the relevance of Wnt signaling within other gut cell
Nicole L Nuckolls et al.
PLoS genetics, 18(12), e1009847-e1009847 (2022-12-09)
Meiotic drivers bias gametogenesis to ensure their transmission into more than half the offspring of a heterozygote. In Schizosaccharomyces pombe, wtf meiotic drivers destroy the meiotic products (spores) that do not inherit the driver from a heterozygote, thereby reducing fertility.
Brittany M White-Mathieu et al.
Current protocols, 4(5), e1051-e1051 (2024-05-23)
Fluorescent imaging of cellular membranes is challenged by the size of lipid bilayers, which are smaller than the diffraction limit of light. Recently, expansion microscopy (ExM) has emerged as an approachable super-resolution method that requires only widely accessible confocal microscopes.
Memoona Ramzan et al.
Human mutation, 42(10), 1321-1335 (2021-07-16)
Hereditary deafness is clinically and genetically heterogeneous. We investigated deafness segregating as a recessive trait in two families. Audiological examinations revealed an asymmetric mild to profound hearing loss with childhood or adolescent onset. Exome sequencing of probands identified a homozygous
Matthew B Pomrenze et al.
Neuron, 110(24), 4125-4143 (2022-10-07)
Social isolation during opioid withdrawal is a major contributor to the current opioid addiction crisis. We find that sociability deficits during protracted opioid withdrawal in mice require activation of kappa opioid receptors (KORs) in the nucleus accumbens (NAc) medial shell.