Principaux documents
MAB1222
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tryptase, mastocyte, clone G3
clone G3, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
Anticorps anti-tryptase des mastocytes
100 μG
458,00 €
458,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
458,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
458,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Clone
G3, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
La tryptase est la sérine protéinase dérivée des granules sécrétoires la plus abondante contenue dans les mastocytes. La tryptase a récemment été utilisée comme marqueur pour l'activation des mastocytes et participe aux réactions allergiques. La tryptase peut agir comme mitogène pour les lignées fibroblastes. Des niveaux élevés de tryptase sérique sont constatés lors des réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes, mais un test négatif n'exclut pas pour autant l'anaphylaxie.
Spécificité
Reconnaît la tryptase des mastocytes. Présente une réactivité aux basophiles mais dans une moindre mesure.
Application
Analyse par cytométrie en flux : un précédent lot de cet anticorps a été utilisé sur des cellules fixées en FACS avec un anticorps secondaire conjugué. (Sperr, W., et al., 2001).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps anti-tryptase, mastocyte, clone G3, a été validée en FC, IH et WB pour la détection de la tryptase.
Sous-domaine de recherche
Inflammation et mécanismes auto-immuns
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de peau fœtale humaine.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la tryptase dans 10 µg de lysat de peau fœtale humaine.
Description de la cible
31 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG1κ monoclonale de souris purifiée, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
(consulter la fiche technique du produit pour la formulation spécifique du tampon)
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Conserver à une température comprise entre 2 et 8 °C pour la période indiquée sur la fiche technique du produit. (Consulter la fiche technique du produit pour les conditions de stockage)
Remarque sur l'analyse
Témoin
Mastocytes, basophiles
Lysat de peau fœtale humaine
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christian Breuer et al.
World journal of gastroenterology, 16(34), 4363-4366 (2010-09-08)
Constipation and fecal impaction are frequent and distressing complaints in pediatric gastroenterology. Especially in neurologically handicapped children, treatment of severe forms of slow-transit constipation (STC) can be difficult. In the majority of cases, STC is of unknown etiology. However, in
Identification of a cathepsin G-like proteinase in the MCTC type of human mast cell
Schechter, N. et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 145, 2652-2661 (1990)
Serum inhibitors for human mast cell growth: possible role of retinol.
S Ishida, T Kinoshita, N Sugawara, T Yamashita, K Koike
Allergy null
E Karamitopoulou et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 27(2), 213-220 (2014-07-10)
Increasing evidence indicates that tumor microenvironment (TME) is crucial in tumor survival and metastases. Inflammatory cells accumulate around tumors and strangely appear to be permissive to their growth. One key stroma cell is the mast cell (MC), which can secrete
Aida Paivandy et al.
Frontiers in immunology, 8, 1645-1645 (2017-12-13)
Mast cells are implicated as detrimental players in inflammatory lung diseases, particularly asthma. Mast cells respond to activating stimuli by releasing a wide panel of pro-inflammatory compounds that can contribute profoundly to the pathology, and there is currently an unmet