Principaux documents
L-WB
Millipore
Tampon de lavage 10X
Synonyme(s) :
Tampon 10X, tampon de lavage
L-WB
48,80 €
48,80 €
Date d'expédition estimée le07 mars 2025Détails
Changer de vue
L-WB
48,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161703
Nomenclature NACRES :
NA.25
48,80 €
Date d'expédition estimée le07 mars 2025Détails
Niveau de qualité
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable