LC0HCH6S6
Filtre à disques lenticulaires Millistak+®
C0HC, cellulose, filtration area 0.45 m2, hydrophilic
Synonyme(s) :
Millistak+ Lenticular Disc Filters, C0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Niveau de qualité
Description
Perfusion bioreactor fluid
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Hauteur
5.94 cm (2.34 in.)
Diamètre
40.64 cm (16 in.)
Surface de filtration
0.45 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
565-1037 ppb
Entrée
sample type liquid
Conductivité
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grade du filtre
C0HC
Description générale
Application
Caractéristiques
Notes préparatoires
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)