Merck
LB
Lysis Buffer
Synonyme(s) :
lysis buffer
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
LB
63,10 €
63,10 €
Date d'expédition estimée le26 décembre 2025Détails
Demander une commande groupée
A propos de cet article
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
38733S7705RABLYSIS1
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c