KT-1L-BK
Intermediates for Further Manufacturing Use (FFMU) - RHCE (Rh) Specificities
Anti-E from the clone MS-258, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-E (clone MS-258), FFMU
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
MS-258, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 1 L
Concentration
4-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
For the formulation of Anti-E blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Licensed by the US FDA under a shared manufacturing agreement.
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable