KPHLA04FH3
Durapore® 0,45 µm, capsule Opticap® XL
Opticap® XL 4, inlet connection diam. 3/4 in., cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL4 Durapore 0.45 μm without prefilter TC/HB
571,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
About This Item
571,00 €
Date d'expédition estimée le13 juin 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 4
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
≤4.5 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
7.7 in.
Largeur
3.3 in.
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Diamètre
8.4 cm (3.3 in.)
Surface de filtration
0.19 m2
Diam. du raccord d'entrée
3/4 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
21.3 cm (8.4 in.)
Diam. du raccord de sortie
9/16 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤10 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type liquid
Point de bulle
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccords
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Autres remarques
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Notes préparatoires
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais