Principaux documents
KMP8G05TH1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.8 µm, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 5
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 5
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
8.5 in.
Largeur
4.2 in.
Taille du cœur
, polypropylene
Surface de filtration
0.29 m2
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
Raccords
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Description générale
Milligard® PES 1.2/0.8 µm filters are designed for reliable particulate removal from a broad range of fluid streams. When used upstream of sterilizing-grade filters or other unit operations, they improve processing efficiency.Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Application
Prefiltration
Caractéristiques et avantages
  • Fast flow and high throughput
  • Predictable scalability from small-scale to production-size devices
  • High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
  • Single-use, gamma-ready formats
  • Caustic stable
Conditionnement
PE Bag
Autres remarques
Directions for Use
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Filters are designed, developed and manufactured in accordance with a Quality Management System approved by an accredited registering body to the ISO 9001 Quality Systems Standard. Certificate of Quality is available online for all filters.
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.