KMP4G2STT1
Milligard® PES 1.2/0.45 μm, Opticap® T-line 20 capsule
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange ), sterilization compatible with autoclavable
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane (Hydrophilic (PES))
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Niveau de qualité
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
prefiltration: suitable
L × l
58.6 cm (23.1 in.) × 8.9 cm (3.5 in.)
Surface de filtration
1.2 m2 (12.8 ft2)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Raccords
inlet and outlet for 1.5 in. (Sanitary Flange )
Description générale
Milligard® PES filters are supported by the Emprove® Program which consolidates product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance needs.
Application
Caractéristiques et avantages
Conditionnement
Autres remarques
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais