KMP4G05HH1
Capsule Opticap® XL, Milligard® PES, 1,2/0,45 µm
Opticap® XL 5
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 5
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
8.5 in.
Largeur
4.2 in.
Taille du cœur
, polypropylene
Surface de filtration
0.3 m2
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
Raccords
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Débits et volumes filtrés élevés
- Réduction de la biocharge validée
- Transposabilité prévisible de dispositifs à petite échelle à des dispositifs à l'échelle de production
- Stabilité thermique élevée : compatible avec les méthodes de stérilisation à la vapeur en place et par autoclave
- Formats à usage unique, compatibles avec le rayonnement gamma
- Stable en cas d'exposition à des agents caustiques
Conditionnement
Autres remarques
Rétention : micro-organismes
Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
Applications : bioprocédés
Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
Mode d'emploi : se reporter au guide de l'utilisateur des capsules Opticap® Small Scale 300, XL, XLT et en T
Stockage : à conserver dans un endroit sec
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.