Key Documents
KHGES1STT1
Millipore
Millipore Express® SHC, Capsule Opticap® XLT
Opticap® XLT 10, sterile, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 14.5 cm (5.7 in.)
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polyester support
polypropylene device
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone device
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
irradiated
sterile
Gamme de produits
Opticap® XLT 10
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1000 mbar max. differential pressure (15 psi) at 80 °C (Forward)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
2100 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
5500 mbar max. differential pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward; intermittent)
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
device L
37.7 cm (14.8 in.)
device size
10 in.
Diam. du filtre
14.5 cm (5.7 in.)
filter filtration area
0.54 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Raccords
(38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Configuration du dispositif : capsule
En T / Port pour manomètre : en T avec port pour manomètre de 1-1/2"
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane MILLIPORE EXPRESS® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres" tels que définis par la règlementation fédérale américaine (21 CFR 210.3 (b) (6)).
Méthode de stérilisation :
3 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C ; peut supporter jusqu'à 45 kGy d'exposition aux rayons gamma ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
COT/Conductivité : Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 21 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément à l'USP, et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément à l'USP à 25 °C.
Répond aux exigences du Test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥ 2 l
Rétention bactérienne : Les échantillons ont retenu de manière quantitative une concentration test minimale de 1 × 107 UFC/cm2 de Brevundimonas diminuta, selon la méthode ASTM® F838.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : Se reporter au chapitre "Installation" du mode d'emploi des capsules OPTICAP® XL et OPTICAP® XLT.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : À éliminer conformément aux règlementations fédérales, provinciales/territoriales et locales.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany