The operating temperature is 130°C. Heating to 110°C will have no adverse effect on the membrane functionality, including the hydrophilicity .
JVWP04700
Filtre membrane en PTFE, dimension de pores de 0,1 μm
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Omnipore
460,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
About This Item
460,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
130 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
30 μm
Dimension de pores
0.1 μm pore size
80 % porosity
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
– Produit biologiquement et chimiquement inerte
– Porosité élevée pour un débit rapide
– Produit disponible en PTFE hydrophobe ou hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
– Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de la qualité de l'air ; évent et filtration des gaz ; spectroscopie UV
– Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et basiques
Application
- Filtration des solutions aqueuses
- Clarification des solutions acides et basiques
- Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Détection de microplastiques
Les clients ont également consulté
-
Is this PTFE membrane has permanent hydrophilicity? According to the page, it's maximum operating temperature is 130 C. What if I heat up this omnipore PTFE membrane to 110 C? Is this ptfe still maintain its hydrophilicity after heat treatment?