Documents
JHWP09025
Millipore
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Omnipore
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Omnipore
Paramètres
130 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
65 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
80 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : JHWP
Notre membrane Fluoropore® en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe est liée à un support en polyéthylène haute densité afin d'améliorer sa maniabilité dans les applications courantes. Les membranes Fluoropore se caractérisent par une large compatibilité chimique, des débits importants et des performances reproductibles. (Attention : les produits dont la référence contient les lettres "FHUP" sont sans trame ou sans support.)
Notre membrane Omnipore en PTFE hydrophile est compatible avec la quasi-totalité des solvants et des solutions acides et basiques.
Caractéristiques et avantages :
– Produit biologiquement et chimiquement inerte
– Porosité élevée pour un débit rapide
– Produit disponible en PTFE hydrophobe ou hydrophile pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
– Membrane Fluoropore : clarification des acides, bases et solvants ; contrôle de la qualité de l'air ; évent et filtration des gaz ; spectroscopie UV
– Membrane Omnipore : filtration des solutions aqueuses ; clarification des solutions acides et basiques
Type de filtration : filtre écran
Application
  • Filtration des solutions aqueuses
  • Clarification des solutions acides et basiques
  • Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Détection de microplastiques
Informations légales
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13