ISEQ85R
Immobilon®-PSQ Membrane
8.5 cm x 10 m roll, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane
Synonyme(s) :
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
458,00 €
En stockDétails
About This Item
458,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Nom du produit
Membrane Immobilon®-PSQ, PVDF, 0,2 µm, rouleau de 8,5 cm × 10 m, 0.2 um filter ( 0.2 micron ) pore size Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting using Chemiluminescence, Chromogenic or Radioactive detection methods. Comes in an 8.5 cm x 10 m roll.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 10 m
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : ISEQ
Mécanismes d'interactions primaires : électrostatique, hydrophobe
Application
Informations légales
Les clients ont également consulté
Articles
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protocoles
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.