ISEQ08130
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
219,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
About This Item
219,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Immobilon®-PSQ PVDF Membrane, 10 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 13.5 cm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Capacité
262 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13