HX0514
Hyaluronidase
Synonyme(s) :
Hyaluronidase
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
conjugate (Glucosaminoglycan)
Niveau de qualité
Forme
powder
Activité spécifique
≥300 units/mg dry wt.
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Specifications:Activity: 300NF U/mg min
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Application
- to enzymatically remove extra-cellular matrix (ECM) to assess the lateral diffusion of the synaptic a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor (AMPAR)
- to study the effects of 4-methylumbelliferone (4MU)/ hyaluronidase (HLX)-mediated depletion of the CD44/hyaluronan complex on trastuzumab binding in JIMT1 breast cancer xenografts
- as a component of Hank′s balanced salt solution (HBSS) medium to digest fetal intestine tissue
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.