HX0297
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for gas chromatography (GC), OmniSolv®
Synonyme(s) :
Hexanes
About This Item
≥99.9% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Produits recommandés
Nom du produit
Hexanes, 98.5%, OmniSolv® HR-GC
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.9% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Forme
liquid
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤5
pb
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup