Documents
HX0293
Supelco
Hexane
≥99.0% (n-hexane basis)
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
product name
Hexane, 99%
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.0% (n-hexane basis)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Limite d'explosivité
7.7 %
Impuretés
≤0.05% Water (H2O)
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Point d'ébullition
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
99%
Remarque sur l'analyse
Assay (n-Hexane): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup