HVLP07625
Filtre membrane Durapore®, 0,45 μm
142,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
About This Item
142,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Produits recommandés
Matériaux
white PVDF filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 filter
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Diam. du filtre × épaisseur
76 mm × 125 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Température de stockage
room temp
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Disponible en plusieurs dimensions de pores (membranes hydrophiles et hydrophobes) pour répondre aux besoins de votre application.
- Les filtres membranes Durapore présentent une faible adsorption protéique, permettant ainsi de minimiser les interactions avec votre échantillon et de maximiser le rendement.
Code du filtre : HVLP
Type de membrane : filtre écran
Application
Autres remarques
- rétention : micro-organismes
- Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
- Applications : filtration générale en laboratoire
- Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
- Instructions d'utilisation : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 µm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures.
- Stockage : à conserver dans un endroit sec
- Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.