| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 filters | Disponible dès aujourd'huiDeMerck Life Science BV/SRL | 125,00 € |
A propos de cet article
125,00 €
Disponible dès aujourd'huiDétails
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Application
- Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)
- Contrôle des particules
- Contrôle de l'air
- Détection de microplastiques
- Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
Features and Benefits
- La structure de la membrane retient les particules à sa surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse.
- Les membranes Isopore™ ne se colorent pas, les interférences dues au bruit de fond sont donc minimes.
- Les membranes ne sont pas hygroscopiques, d'où un séchage rapide et un temps d'analyse des échantillons réduit.
- Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| diam. 25 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm | diam. 90 mm |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter | material plain filter, polycarbonate membrane, white filter |
| parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) | parameter ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi) |
| pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity | pore size 0.4 μm pore size, 10-20 % porosity |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtre membrane Isopore™