Merck
Passer à
HTTP09030
Filtre membrane en polycarbonate, dimension de pores de 0,4 μm
Isopore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane Isopore
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
30 filters
Vérifier la disponibilité des articles du panier
161,00 €
A propos de cet article
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
90 mm
Sterility:
non-sterile
161,00 €
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Code du filtre : HTTP
La membrane Isopore est un filtre écran à pores capillaires en polycarbonate, recommandé pour toutes les analyses nécessitant une observation de l'échantillon à la surface de la membrane. La membrane Isopore offre des avantages indéniables pour l'analyse des contaminants en suspension dans l'air et autres particules par microscopie optique ou électronique. La membrane Isopore est constituée d'un film en polycarbonate à la surface parfaitement lisse permettant une bonne observation de l'échantillon. Son procédé de fabrication unique garantit un diamètre de pores précis et une taille de pores uniforme, assurant ainsi une séparation précise des échantillons en fonction de la taille. Des filtres appariés en poids ne sont en général pas nécessaires du fait de leur poids et de leur quantité en résidus secs faibles et constants.
Caractéristiques et avantages :
•La structure de la membrane retient les particules sur la surface, ce qui simplifie le comptage et l'analyse
•Les membranes Isopore ne se colorent pas et par conséquent les interférences dues au bruit de fond sont minimes
•Membranes non hygroscopiques, permettant un séchage rapide et un temps d'analyse de l'échantillon réduit
•Le matériau translucide ne requiert pas de transparisation pour la microscopie en lumière transmise ; également disponible en version noire
Applications :
Contrôle de la contamination de l'air, microscopie en épifluorescence, essais de chimiotaxie
Type de filtre : filtre écran
Application
  • Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)
  • Contrôle des particules
  • Contrôle de l'air
  • Détection de microplastiques
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Une réduction de débits peut être observée après autoclavage.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
HTTP01300HTTP03700HTTP14250
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
parameter
≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
diam.
90 mm
diam.
13 mm
diam.
37 mm
diam.
142 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility