HTS005M
ChemiSCREEN CCR1 Membrane Preparation
Human CCR1 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays.
685,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
About This Item
685,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in Chem-2 cells
Fabricant/nom de marque
ChemiScreen
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... CCR1(1230)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Bmax for [125I]MIP-1alpha binding: 3.3 pmol/mg protein
Kd for [125I] MIP-1alpha binding: ~ 1.8 nM HOST CELLS:
Forme physique
Packaging method: Membranes protein were adjusted to the indicated concentration in packaging buffer, rapidly frozen, and stored at -80°C.
Each vial typically contains 500 units, where one unit is the amount of membrane prep that yields greater than 1000 cpm specific binding of 125I-labeled MIP-1α (0.1 nM input concentration).
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable