Principaux documents
HSTCMAG384-PX21
Millipore
Panel de 21 analytes prémixés de lymphocytes T humains à sensibilité élevée à 384 puits MILLIPLEX® - Dosage d′immunologie multiplex
for the analysis of a combination of analytes in serum, plasma, or tissue/cell culture supernatant
Synonyme(s) :
Kit pour lymphocytes T à haute sensibilité, Panel à 21 analytes de lymphocytes T
384 WELLS
11 170,00 €
11 170,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
384 WELLS
11 170,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
11 170,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 79-108%
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.43-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les cytokines sont des polypeptides immunomodulateurs qui jouent un rôle essentiel dans les réponses immunitaires adaptative et innée. Le terme générique "cytokines" couvre les myokines (produites par les cellules musculaires), les lymphokines (produites par les lymphocytes Th activés), les interleukines (servant de médiateur entre les lymphocytes T) et les chimiokines (responsables de la migration des lymphocytes T). Les cytokines constituent l'un des mécanismes régulateurs du système immunitaire. Elles interviennent dans la phase de reconnaissance, la phase d'activation et la phase effectrice de la réponse immunitaire, en modulant le développement et les activités fonctionnelles des sous-types de lymphocytes T, de lymphocytes B et de cellules myéloïdes. De ce fait, la recherche sur les cytokines contribue grandement à mieux comprendre le système immunitaire et sa réponse à multiples facettes vis-à-vis de la plupart des antigènes, en particulier les réponses constituant le processus inflammatoire.
De faibles niveaux d'inflammation sont impliqués dans de nombreux états pathologiques cliniques et sub-cliniques comme les maladies auto‑immunes, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles neurologiques et le cancer. Pouvoir mesurer des taux de cytokines de l'ordre du picogramme est par conséquent essentiel à la compréhension de la pathogenèse de ces maladies.
Le panel de lymphocytes T humains à sensibilité élevée à 384 puits correspond à la version 384 puits du panel actuel de lymphocytes T humains à sensibilité élevée à 96 puits. Ses performances dépassent les attentes en termes de débit, de sensibilité et de détectabilité de l'échantillon.
Le panel de lymphocytes T humains à sensibilité élevée à 384 puits MILLIPLEX® est destiné à la quantification simultanée de tout ou partie des analytes ci-dessus dans le sérum, le plasma ou le surnageant de culture tissulaire/cellulaire : fractalkine/CX3CL1, GM-CSF, IFN-γ, IL-1bêta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8/CXCL8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL17A/CTLA8, IL-21, IL-23, ITAC/EXCL11, MIP-1α/CCL3, MIP-1β/CCL4, MIP-3α/CCL20 et TNFα.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format de dosage immuno-enzymatique à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : cytokines/chimiokines
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Réactivité croisée
Aucune réactivité croisée n'a été détectée dans ce panel.
Application
  • Analytes : fractalkine, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, I-TAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α
  • Veuillez lire le protocole dans sa totalité avant de lancer votre essai, car il contient certaines spécificités concernant la préparation des échantillons et la mise en place du test.
  • Type d'échantillon recommandé : Sérum, plasma ou lysat tissulaire/cellulaire et surnageant de culture
  • Temps d'analyse : Toute une nuit
  • Domaine de recherche : inflammation et immunologie.
  • Sous-domaine de recherche : réponse immunitaire, troubles métaboliques, maladies inflammatoires chroniques, maladies cardiovasculaires, neurosciences
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Contacter le service technique pour en savoir plus sur la linéarité de la dilution.
Sensibilité : La sensibilité de chaque essai est indiquée dans le protocole du kit.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Philip C Spinella et al.
Frontiers in immunology, 11, 2085-2085 (2020-10-06)
The hemostatic properties of tranexamic acid (TXA) are well described, but the immunological effects of TXA administration after traumatic injury have not been thoroughly examined. We hypothesized TXA would reduce monocyte activation in bleeding trauma patients with severe injury. This