Principaux documents
HSCRMAG32KPX14
Millipore
Panel de récepteurs solubles de cytokines humaines MILLIPLEX®, HSCRMAG-32K - Dosage d′immunologie multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonyme(s) :
Human Cytokine Receptor Multiplex Kit, Luminex® Human Cytokine Receptor Immunoassay, Millipore Cytokine Receptor Panel
96 WELLS
4 060,00 €
4 060,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
96 WELLS
4 060,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
4 060,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-104%
sensitivity: 4-208 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(sEGFR, sIL-1RII, sVEGF-R1, sVEGF-R2, sVEGF-R3)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-1RI, sIL-2Rα)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Les récepteurs de cytokines font partie intégrante de la biologie des cytokines. À l'instar des cytokines, les récepteurs de cytokines sont impliqués dans les processus physiologiques et pathologiques normaux de la plupart des états pathologiques. Les récepteurs solubles de cytokines sont naturellement issus des gènes codant pour les récepteurs membranaires. Ils peuvent également être des dérivés directs des récepteurs eux-mêmes. À la suite de la découverte de leur rôle dans la régulation des réponses inflammatoires excessives et la modulation des événements immunitaires, les chercheurs se sont intéressés de près au rôle potentiel des récepteurs solubles de cytokines en tant qu'agents immunothérapeutiques. Nombre de ces récepteurs solubles de cytokines peuvent inhiber la liaison et l'activité biologique de leurs ligands de cytokines ; ils constituent donc des antagonistes de cytokines très spécifiques.
Le panel de récepteurs solubles de cytokines humaines MILLIPLEX® est utilisé pour la quantification simultanée de 14 récepteurs solubles de cytokines dans les échantillons de sérum, de plasma et de surnageants de cultures cellulaires/tissulaires humains. Ce kit utilise un format 96 puits, contient un cocktail standard lyophilisé, deux contrôles internes de qualité du dosage et peut mesurer jusqu'à 38 échantillons en duplicata.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format de dosage immuno-enzymatique à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : cytokines/chimiokines
Spécificité
Réactivité croisée
Aucune réactivité croisée n'a été détectée dans ce panel.
Application
  • Analytes : sCD30, sEGFR, sGP130, sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-2Rα, sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3
  • Type d'échantillon recommandé : sérum, plasma ou lysat tissulaire/cellulaire et surnageant de culture
  • Dilution recommandée pour les échantillons : dilution au 1/5e de plasma, de sérum ou de surnageant de culture cellulaire
  • Durée de l'analyse : toute une nuit
  • Domaine de recherche : inflammation et immunologie.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Contacter le service technique pour en savoir plus sur la linéarité de la dilution.
Sensibilité : La sensibilité de chaque essai est indiquée dans le protocole du kit.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Laura L Jelliffe-Pawlowski et al.
Journal of perinatology : official journal of the California Perinatal Association, 38(8), 963-972 (2018-05-26)
To evaluate if mid-pregnancy immune and growth-related molecular factors predict preterm birth (PTB) with and without (±) preeclampsia. Included were 400 women with singleton deliveries in California in 2009-2010 (200 PTB and 200 term) divided into training and testing samples
Matthew B Wallenstein et al.
The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, 29(20), 3317-3322 (2015-12-25)
To identify associations between second-trimester serum inflammatory biomarkers and preterm birth among obese women. In this nested case-control study, we compared 65 serum inflammatory biomarkers in obese women whose pregnancies resulted in early spontaneous preterm birth (<32 weeks gestation, n = 34)
Lingkun Kong et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 57(4), 1649-1654 (2016-04-08)
We compared changes of plasma angiogenesis cytokine profiles in infants who were treated with intravitreal injection of bevacizumab (IVB) for type 1 retinopathy of prematurity (ROP) with age-matched preterm non-ROP infants. Thirteen infants with type 1 ROP and 13 age-matched
Hassan Sarker et al.
Frontiers in physiology, 11, 568718-568718 (2020-10-27)
Deficiency of matrix metalloproteinase 2 (MMP-2) causes a complex syndrome characterized by multicentric osteolysis, nodulosis, and arthropathy (MONA) as well as cardiac valve defects, dwarfism and hirsutism. MMP-2 deficient (Mmp2 -/-) mice are a model for this rare multisystem pediatric
Questions
  1. How to convert the unit of your assay of soluble IL-2Ra into International unit (IU)?
    1 answer
    1. A conversion factor to IU is not available for sIL-2Ra