Principaux documents
HCYTB-60K-PX48
Millipore
Panel B de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains MILLPLEX® 48 analytes prémixés
Synonyme(s) :
Kit de panel B de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains MILLPLEX 48 analytes prémixés
1 KIT
10 050,00 €
10 050,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Changer de vue
1 KIT
10 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.77
10 050,00 €
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Utilisation
 kit sufficient for 96 wells
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Paramètres
25 μL sample volume (per well)
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
"Cytokine" est un terme générique pour désigner un groupe de petites protéines, peptides ou glycoprotéines variés sécrétés par les lymphocytes, les monocytes, les macrophages et autres cellules qui régulent les réponses immunitaires, l'hématopoïèse et le développement des lymphocytes. Les cytokines incluent les interleukines, les interférons, les chimiokines et autres molécules de signalisation. Les facteurs de croissance sont des polypeptides extracellulaires qui ont un effet positif sur la croissance et la prolifération cellulaire. Ils peuvent stimuler la croissance chez différents types de cellules. Les facteurs de croissance et les cytokines ont une structure et un mode d'action similaires. Une même cytokine ou un même facteur de croissance peut être produit par plusieurs types de cellules. Ils diffèrent en cela des hormones, qui ont tendance à être synthétisées par des glandes spécifiques. Chaque cytokine ou facteur de croissance agit grâce à son propre récepteur sur les cellules cibles pour générer des voies de signalisation, avec pour conséquence de réguler les processus biologiques. Certains composants de signalisation intercellulaires sont partagés entre les cytokines et les facteurs de croissance. L'expression des cytokines ou des facteurs de croissance et de leurs récepteurs est hautement régulée. Leur dérégulation peut contribuer à de nombreuses maladies telles que des maladies infectieuses, des maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques, des maladies cardiovasculaires, des syndromes métaboliques, des troubles neurologiques et des cancers. La recherche sur les cytokines et sur les facteurs de croissance contribue de manière importante à l'approfondissement des connaissances sur le système immunitaire et à la lutte contre les maladies qui lui sont associées. La gamme MILLIPLEX® offre la plus vaste sélection d'analytes pour un large éventail de pathologies et d'espèces. Une fois que les analytes d'intérêt ont été identifiés, vous pouvez compter sur la qualité que nous intégrons dans chaque kit pour produire des résultats fiables. Outre les caractéristiques de l'essai énumérées dans le protocole, les autres critères de performance évalués au cours du processus de vérification comprennent : la réactivité croisée, la linéarité de la dilution, la stabilité du kit et le comportement de l'échantillon (par exemple, la détectabilité et la stabilité). En outre, chaque panel et chaque kit répondent à des critères de fabrication stricts afin de garantir la reproductibilité d'un lot à l'autre. Le panel B à billes magnétiques de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains MILLIPLEX® vous permet de vous concentrer sur le potentiel thérapeutique des cytokines et sur la modulation de leur expression. En couplant le panel à la plateforme Luminex® xMAP® basée sur un format avec billes magnétiques, vous pouvez profiter d'une vitesse et d'une sensibilité idéales, permettant la détection multiplex quantitative de dizaines d'analytes en simultané, et ainsi améliorer considérablement votre productivité. Domaine de recherche : inflammation et immunologie
Sous-domaine de recherche :
  • inflammation et mécanismes auto-immuns
  • Inflammation
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps était nulle ou négligeable pour un analyte et pour l'un des autres analytes de ce panel.
Application
Le panel B à billes magnétiques de cytokines/chimiokines/facteurs de croissance humains MILLIPLEX® est un kit à 48 analytes permettant de quantifier simultanément tout ou partie des analytes suivants dans des échantillons de sérum, de plasma, de lysat tissulaire/cellulaire et de surnageant de culture : 6Ckine, sCD137, sFAS, sFASL, APRIL, BAFF, BCA-1, CCL28, CTACK, CXCL16, ENA-78, Éotaxine-2, Éotaxine-3, GCP-2, Granzyme A, Granzyme B, HMGB1, I-309, IFNβ, IFNω, IL-11, IL-16, IL-20, IL-21, IL-23, IL-24, IL-28A, IL-29, IL-31, IL-33, IL-34, IL-35, I-TAC, LIF, Lymphotactine, MCP-2, MCP-4, MIP-1δ, MIP-3α, MIP-3β, MPIF-1, Perforine, SCF, SDF-1, TARC, TPO, TRAIL, TSLP.
Caractéristiques et avantages
Concevez votre kit multiplex en choisissant les analytes disponibles dans ce panel.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Contenu apparenté
Cytokine multiplex assays allow researchers to easily investigate the immune system. The MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Multiplex Panels A and B are multiplex assays for cytokine detection that each offer a unique combination of 48 analytes that can be simultaneously analyzed in a small sample volume.
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panels A and B offer customizable options for analyzing nearly 100 cytokines.