Principaux documents
HAWP00010
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, 0,45 µm de dimension de pores
MF-Millipore, filter L × W 30 cm × 3 m, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores
1 ROLL
460,00 €
460,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Changer de vue
1 ROLL
460,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
460,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
30 cm x 3 m, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 1 roll
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Filtre, L × l
30 cm × 3 m
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Point de bulle
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HAWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications d'analyse et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent la plus petite quantité possible d'agent mouillant et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans quadrillage de surface
- Stérilisable à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou en autoclave
Autres remarques
Conseils d'utilisation
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)