Principaux documents
H1WT1G01PP
Carter cylindrique Série 4000, pour 1 cartouche
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
H1WT1G01PP
2 471,00 €
2 471,00 €
En stockDétails
Changer de vue
H1WT1G01PP
2 471,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161525
2 471,00 €
En stockDétails
Matériaux
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
Paramètres
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
L totale
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25.4 cm)
Raccords, D.E. × D.I. × Haut.
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Taille de la ferrule
4 in.
Port, D.E. × D.I. × Haut.
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Raccords
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
Description générale
Carter cylindrique en T Série 4000, pour 1 cartouche, 10", code 7
Cylindrique, en T, pour 1 cartouche
Conditionnement
Taille du matériel : 1
Autres remarques
Surface Finish, Exterior: Electropolished Ra ≤ 0.8 μm 32 μinch external
Surface Finish, Wetted: Electropolished Ra ≤ 0.38 μm 15 μinch internal
Informations légales
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany