GT20/25
Agitateur NovAseptic®
Multi Tool for Mixing Head and Male Bearing, GMP and USM
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
eCl@ss :
32010600
Produits recommandés
Matériaux
aluminum body
stainless steel key (handle)
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovAseptic®
Poids
1.2 kg (2.65 lb)
Application
Une clé dynamométrique n'est pas incluse, mais peut être fournie. Commander la référence : GT/24-5. Il n'est pas recommandé d'utiliser le multi-outils sur des têtes de mélange de taille supérieure à la tête de mélange GMP 2000. Les têtes de mélange GMP 5000 - GMP 20000 doivent être relevées à la main ; pour serrer le palier mâle, choisir l'outil GT30/26.
Autres remarques
Finition de surface (extérieure) : aluminium anodisé, sauf sur la poignée de la clé.
Informations légales
NOVASEPTIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany