GFCP001000
Glass Fiber Conjugate Pad 10mm x 100m Roll
Lateral Flow, Assay Development, lateral flow immunoassays, lateral flow assay device, Immunoassay IVDs
Synonyme(s) :
Glass fiber pad 10 mm width roll
Conditionnement
pkg of 1 roll
Fabricant/nom de marque
SureWick®
Rouleau, long.
100 m (328 ft)
Larg. du rouleau
10 mm , slit width
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable