Documents
GF102
Sigma-Aldrich
TWEAK, origine humaine
Human TWEAK is a new secreted ligand in the tumor necrosis factor family that weakly induces apoptosis.
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
Source biologique
human
Niveau de qualité
Pureté
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... TNFSF12(8742)
Catégories apparentées
Description générale
La protéine TWEAK humaine est un nouveau ligand sécrété, appartenant à la famille des facteurs de nécrose tumorale, qui induit faiblement l'apoptose. TWEAK, comme beaucoup de membres de la famille des TNF, a permis d'induire la synthèse de l'interleukine-8 dans un certain nombre de lignées cellulaires. GF102 est une protéine de 17,0 kDa, qui comprend le domaine extracellulaire de type TNF de la protéine TWEAK.
Origine du produit : E.coli
Forme physique
Produit stérilisé par filtration, puis la protéine a été lyophilisée à partir d'une solution de NaP 10 mM, pH 7,5, et L-Arg 0,1 M.
Stockage et stabilité
La protéine lyophilisée est stable pendant quelques semaines à température ambiante, mais elle se conserve mieux à -20 °C. Les cycles de congélation/décongélation entraînent une perte importante d'activité. Après une centrifugation rapide, reconstituer dans une solution de NaP 10 mM, pH 7,5, à une concentration de 1 mg/mL. Cette solution peut être diluée dans d'autres solutions tampons ou stockée à -20 °C. La protéine TWEAK reconstituée doit être stockée à -20 °C ou lyophilisée en aliquotes de travail.
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : GF102 présente une activité biologique complète, par comparaison aux étalons. La dose effective 50 % (ED50), déterminée par la stimulation dose-dépendante de la production d'interleukine IL-8 par des cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC) humaines, est inférieure à 10 ng/mL.
GF102 induit faiblement la mort de cellules HT29 lorsqu'elles sont cultivées en présence d'IFN-g. La dose ED50 pour cet effet est comprise entre 30 et 45 ng/mL.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'Homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1