GA201711
Quikscale® Column GAP 200 x 550
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Matériaux
316 stainless steel flow cell
316L stainless steel surface (external)
EPDM rubber seal
acrylic column tube
acrylic surface (external)
polypropylene flow cell
polypropylene surface (external)
stainless steel bed support (1.4539)
Niveau de qualité
Paramètres
2-30 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Technique(s)
protein purification: suitable
Hauteur
550 mm
Longueur
55.1 cm (21.7 in.)
Surface
314 cm2 , cross-sectional
Hauteur du lit
10-540 mm
Volume du lit
0.31-17.0 L
Diamètre
20 cm (7.9 in.)
Raccords
3/4 in. sanitary clamp (1 in. diameter flange)